ContactUsLinkComponent
Kieselgur USP, NF, pharmazeutischer Qualität, gereinigt und kalziniert
  APPC142475.1211
 :  
Kieselgur USP, NF, pharmazeutischer Qualität, gereinigt und kalziniert
  APPC142475.1211
 :  
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1.000 g
  • Seq:
    3047
  • pH of 10%:
    5 - 10
  • Soluble Matter in H₂O:
    Max. 0.2%
  • Soluble Matter in HCl:
    Max. 2.0%
  • Loss on Ignition 980 °C:
    Max. 2.0%
  • Loss on Drying at 105 °C:
    Max. 0.5%
  • Chloride (Cl):
    Max. 0.01%
  • Non Siliceous Substances:
    Max. 25%
  • Residual Solvents (Ph. Eur./USP):
    Passes Test
  • Leachable As:
    Max. 0.001%
  • Leachable Pb:
    Max. 0.001%
  • Leachable Fe:
    Max. 0.04%
  • Heavy Metals (as Pb):
    Max. 0.005%
  • Residual Metals (according to EMEA/CHMP/SWP/4446/2000):
    No Metal Catalysts used
 :
 :60.08 g/mol
 :2230 °C
 :1713 °C
 :Raumtemperatur
 :293-303-4
 :91053-39-3
 :7631-86-9
 :O₂Si
 :MFCD00132803