ContactUsLinkComponent
Iodid-Iodat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/128 mol (1/64 N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Iodid-Iodat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/128 mol (1/64 N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Catalog # 84103.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Iodid-Iodat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/128 mol (1/64 N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Catalog # 84103.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffampulle
  • VE:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (N):
    0.0155-0.0157
Specification Test Results
About this item
 :
 :Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
Storage Temperature:Raumtemperatur