Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
84102.600
:
- Packung:Kunststoffampulle
- VE:50 mL
- Seq:2370
- Titer (N):0.0099-0.0101
:
:98.08 g/mol
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
:Raumtemperatur
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589