ContactUsLinkComponent
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Journey S1
Artikelnr. ELTN729630/41
Lieferant:  ELTEN
   Umweltschonende Herstellung
undefined
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Journey S1
Artikelnr. ELTN729630/41
Lieferant:  ELTEN
   Umweltschonende Herstellung
Spezifikationen
  • Schuhgröße:
    41
  • Farbe:
    Grau
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • VE:
    1 PAIR
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Sportliche ESD-Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus Veloursleder, Meshmaterial und Mikrofaser, hautfreundlichem Textilfutter, gepolsterter Lasche und Zweischichten-Gummi/PU-Sohle (E-Track).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle (Sportive ESD)
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport, Bau etc.
Farbe: Grau
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345; S1.