Softshell-Jacken, PW3, T620 Flex Obermaterial
PRTWT620BKRL
: Portwest
- Konfektionsgröße:L
- Verschlussart:Reißverschluss
- Anwendungsbereich Outfit:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Unisex
- Riskobereich:Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Farbe:Schwarz
- Seq:03
- Stoff:100% polyester
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Gewicht:185 g
- VE:1
Die Softshelljacke besticht durch ihr modernes, frisches Design und ihre moderne, stilvolle Passform. Das hochwertige, atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte 3-lagige-Gewebe, sowie zahlreiche praktische Funktionen machen dies zu einer unverzichtbaren Lösung für eine Reihe von Berufstätigen.
- Vordere Öffnung per Reißverschluss für leichtes Anziehen
- Umkehrbarer Reißverschluss für bequemes Öffnen und Schließen
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit
- Schnelltrocknende, elastische Bündchen
- Einstellbare Kordel am Saum
- Ezee-Reißverschluss ermöglicht schnelles und einfaches Bedienen, sogar mit Arbeitshandschuhen
Außenmaterial: 100% Polyester, laminiert auf 100% Polyester-Mesh, 185 g
:
:
:
: