Hose, PW3, T602 Bundhose mit Holstertaschen
Supplier: Portwest
Certificates
About this item
Robuste Hose aus strapazierfähigem Kingsmill Polyester/Baumwolle (300 g) mit moderner Passform und verstellbarer Beinlänge. Die Taschen sind mit Oxford-Verstärkungen für zusätzliche Strapazierfähigkeit versehen.
- Der elastische Innenbund hält die Oberkörperbekleidung an Ort und Stelle
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- Verstärkte Einsätze in stark beanspruchten Bereichen für maximale Haltbarkeit
- Kontrastreiche Farben schützen vor Schmutz
- Dreifache Nähte für extra Haltbarkeit
- Nähte in Kontrastfarben für zusätzlichen Chic
- 11 Taschen für viel Stauraum, darunter Holstertaschen, oben offene Kniepolstertaschen und eine seitliche Cargotasche am Bein
Außenmaterial: Kingsmill 300 g
Kontraststoff: 100% Polyester 600D-Stoff 210 g
Certifications: EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 (Stufe 0 (bei Verwendung in Kombination mit S156)).
Packaging:
Caution:
Specifications
- Catalog No:
- PRTWT602BKR42
- PRTWT602BKR33
- PRTWT602BKR28
- PRTWT602BKR48
- PRTWT602ZBR38
- PRTWT602ZBR44
- PRTWT602BKR30
- PRTWT602BKR36
- PRTWT602ZBR42
- PRTWT602ZBR41
- PRTWT602BKR46
- PRTWT602ZBR36
- PRTWT602ZBR28
- PRTWT602ZBR30
- PRTWT602BKR32
- PRTWT602BKR44
- PRTWT602BKR40
- PRTWT602BKR34
- PRTWT602ZBR33
- PRTWT602ZBR40
- PRTWT602ZBR34
- PRTWT602ZBR46
- PRTWT602BKR41
- PRTWT602ZBR32
- PRTWT602BKR38
- PRTWT602ZBR48
- Anwendungsbereich Outfit:
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Geschlecht:
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Stoff:
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Shell fabric: Kingsmill (polyester/cotton); Contrast fabric: 100% polyester 600D fabric
- Gewicht:
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)
- 300 g/m² (Obermaterial); 210 g/m² (Kontraststoff)