ContactUsLinkComponent
Homogenisator T 25 Easy Clean Digital
Catalog # 431-0314
Supplier:  IKA
undefined
Homogenisator T 25 Easy Clean Digital
Catalog # 431-0314
Supplier:  IKA
Specifications
  • Viskositätsbereich:
    5000 mPas
  • Bearbeitbares Volumen H₂O:
    0.001 - 2 L
  • Bezeichnung:
    T 25 leicht easy clean digital Homogenisator
  • Seq:
    01
  • Permissible ambient temperature:
    5...40 °C
  • Drehzahlbereich:
    3000 - 25000 rpm
  • Permissible relative humidity:
    80%
  • Abmessungen:
    ØxL: 13x160 mm (Extension arm)
  • Motorleistung Aufnahme/Abgabe:
    500/400 W
  • Nennleistung:
    500 W
  • Schutzart nach DIN EN 60529:
    IP 30
  • Drehzahlanzeige:
    LED
  • Timer:
    Yes
  • Zeiteinstellung:
    LED
  • Gewicht:
    3,0 kg
  • B×T×H:
    89×161×270 mm
  • VE:
    1
Specifications
About this item
T 25 easy clean digital ist ein Hochleistungs-Dispergierinstrument mit einer elektronischen Drehzahlregelung von 3000 - 25000 U/min für Arbeitsvolumina von 1 - 2000 ml (H2O).
  • Keine Demontage erforderlich
  • Der bürstenlose Motor garantiert einen staubfreien und geräuschlosen Betrieb
  • USB-Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation über labworldsoft®
  • Timer-/Zählerfunktion
  • Verbesserte Sicherheit dank Werkzeugerkennung und IP-Klasse
Die Dispergierelemente S 25 ermöglichen den Einsatz des T 25 in verschiedenen Anwendungen – sei es beim Homogenisieren medizinischer Proben, beim Emulgieren von Kosmetika oder beim Suspendieren von Beschichtungen.
In Kombination mit einem Reaktor ist es auch möglich Dispergieraufgaben unter Vakuum oder Druck durchzuführen.