Caps for autosampler vials
Small caps, use with ND18 vials, 19,8×5,2 mm, Polyethylene-push on, Transparent
Artikelnr. MICS97010-SC18
Anbieter: MICROSOLV
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Typ:Polyethylene-push on
- Bezeichnung:Small caps, use with ND18 vials, 19,8×5,2 mm
- Verschluss-Farbe:Transparent