Methanol ≥99,9% (durch GC), ChromAR®, Supergradienten-Qualität für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Artikelnr. 3041-25
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle
- VE:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Assay (GC):Min. 99.9%
- Residue after Evaporation:Max. 0.0005%
- Titrable Acid (meq/g):Max. 0.0005%
- Titrable Base (meq/g):Max. 0.0002
- Water (KF):Max. 0.05 %
- at 235 nm:Max. 2 mAU
- at 205 nm:Max. 1.00
- at 210 nm:Max. 0.5
- at 220 nm:Max. 0.2
- at 230 nm:Max. 0.1
- at 240 nm:Max. 0.05
- at 260 nm:Max. 0.004
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:32.04 g/mol
Merck-Index:13,05984
Siedepunkt:64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:–98 °C
Dichte:0,7918 g/cm³ (20 °C)
Blitzpunkt:11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:200-659-6
UN:1230
ADR:3,II
REACH:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
CAS-Nummer:67-56-1
Formel:CH₃OH
MDL-Nummer:MFCD00004595