AuftragsverfolgungKontakt
Coated slides | Avantor
Coated slides
Indium tin oxide coated slides, 25×25 mm
Artikelnr. SIAL703176-10PAK
Anbieter:   Merck
Coated slides
Artikelnr. SIAL703176-10PAK
Anbieter:  Merck
Coated slides
Indium tin oxide coated slides, 25×25 mm
Preis
79,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Indium tin oxide coated glass slides.
  • Good resistivity of 70-100 Ω/sq
  • Unpolished surface with 86 % transmittance
Spezifikationen
  • B×T:
    25×25 mm
  • Bezeichnung:
    Indium tin oxide coated slides