Flaschen, Enghals, Rund, HDPE, UN-Zulassung
Artikelnr. RIXI3-0600-1000-45
Lieferant: RIXIUS
Spezifikationen
- Ext.Ø:96 mm
- Gewinde:RD 45
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:211,8 mm
- Seq:01
- VE:64
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Enghalsflasche aus HDPE, natur.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Robust
Certifications: UN-X-Zulassung.