ContactUsLinkComponent
Dog recombinant IL-2 (from E. coli)
Dog recombinant IL-2 (from E. coli)
Certificates
undefined
Dog recombinant IL-2 (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Dog
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: CTLL-2 cell proliferation, ED50 ≤5 ng/ml, Bioactivity ≥2,0×10⁵ units/mg
  • Gen-ID:
    Q29416
  • Reconstitution instructions:
    Sterile 10 mM sodium bicarbonate, pH 8.5 at 0.1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    Aldesleukin|TCGF|T cell growth factor
  • Protein/Peptid-Name:
    IL-2
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    15,6 kDa
  • Sequence:
    MAPITSSSTK ETEQQMEQLL LDLQLLLNGV NNYENPQLSR MLTFKFYTPK KATEFTHLQC LAEELKNLEE VLGLPQSKNV HLTDTKELIS NMNVTLLKLK GSETSYNCEY DDETATITEF LNKWITFSQS IFSTLT
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    20 mM sodium bicarbonate, pH 8,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay