ContactUsLinkComponent
Human Recombinant TNFR-1 (from E. coli)
undefined
Human Recombinant TNFR-1 (from E. coli)
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity Assay: Neutralization of human TNF alpha induced L929 cell cytolysis, ED₅₀ ≤100 ng/ml, Bioactivity ≥1,0×10⁴ units/mg
  • Gen-ID:
    P19438
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    TNFRSF1A|TNFR55|CD120a|TNFAR
  • Protein/Peptid-Name:
    TNFR-1
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    18,3 kDa
  • Sequence:
    MDSVCPQGKY IHPQNNSICC TKCHKGTYLY NDCPGPGQDT DCRECESGSF TASENHLRHC LSCSKCRKEM GQVEISSCTV DRDTVCGCRKN QYRHYWSENL FQCFNCSLCL NGTVHLSCQE KQNTVCTCHA GFFLRENECV SCSNCKKSLE CTKLCLPQI EN
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM Sodium phosphate, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Frequently Bought Together