ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-17F (from E. coli)
Human Recombinant IL-17F (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant IL-17F (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity Assay: Production of IL-6 from mouse NIH 3T3 cells, ED₅₀ ≤100 ng/ml, Bioactivity ≥1,0×10⁴ units/mg
  • Gen-ID:
    Q96PD4
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Protein/Peptid-Name:
    IL-17F
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    15,0/30,1 kDa
  • Sequence:
    MRKIPKVGHT FFQKPESCPP VPGGSMKLDI GIINENQRVS MSRNIESRST SPWNYTVTWD PNRYPSEVVQ AQCRNLGCIN AQGKEDISMN SVPIQQETLV VRRKHQGCSV SFQLEKVLVT VGCTCVTPVI HHVQ
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay