ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant TPO (from E. coli)
Mouse Recombinant TPO (from E. coli)
Certificates
undefined
Mouse Recombinant TPO (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Mouse
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: MO7e cell proliferation, ED50 ≤5 ng/ml, bioactivity ≥2,0×10⁵ units/mg
  • Gen-ID:
    P40226
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    c-MPL ligand|MGDF|Megakaryocyte colony stimulating factor
  • UniProtKB:
    P40226
  • Protein/Peptid-Name:
    TPO
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    18,8 kDa
  • Sequence:
    MSPVAPACDP RLLNKLLRDS HLLHSRLSQC PDVDPLSIPV LLPAVDFSLG EWKTQTEQSK AQDILGAVSL LLEGVMAARG QLEPSCLSSL LGQLSGQVRL LLGALQGLLG TQLPLQGRTT AHKDPNALFL SLQQLLRGKV RFLLLVEGPT LCVRRTLPTT AVPSSTSQLL TLNKF
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay