ContactUsLinkComponent
Human Recombinant G-CSF (from E. coli)
Human Recombinant G-CSF (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant G-CSF (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: NFS-60 cell proliferation, ED50 ≤0,060 ng/ml, bioactivity ≥1,7×10⁷ units/mg
  • Gen-ID:
    P09919
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    GM-CSFβ|pluripoietin|MGI-1G|CSF-3
  • UniProtKB:
    P09919
  • Protein/Peptid-Name:
    G-CSF
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    18,8 kDa
  • Sequence:
    MTPLGPASSL PQSFLLKCLE QVRKIQGDGA ALQEKLCATY KLCHPEELVL LGHSLGIPWA PLSSCPSQAL QLAGCLSQLH SGLFLYQGLL QALEGISPEL GPTLDTLQLD VADFATTIWQ QMEELGMAPA LQPTQGAMPA FASAFQRRAG GVLVASHLQS FLEVSYRVLR HLAQP
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    20 mM acetic acid, 50 mM sodium chloride
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay