AuftragsverfolgungKontakt
QUANTOFIX® Test Strips, Swimming Pool Test | Avantor
QUANTOFIX® Test Strips, Swimming Pool Test
QUANTOFIX® Test Strips, Swimming Pool Test
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Zertifikate
QUANTOFIX® Test Strips, Swimming Pool Test
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Semi-qualitative test strips for water qualities in swimming pool.
  • Easy dip-and-read procedure Multi-stage colour scale Provides reliable results within 30 seconds No accessories necessary for evaluation Desiccant in the stopper of tube container for optimal protection of the strips against humidity
These strips are used for quick and easy determination of water qualities in swimming pool. The test provides valuable results about the water hardness, the total alkalinity, free and total chlorine and pH.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • MANA90752
  • MANA90759
  • Parameter:
  • All reagents included
  • All reagents included
  • Konformität:
  • Not CE certified and no hazardous material
  • Not CE certified and no hazardous material
  • Inhalt:
  • 50 test strips in a tube
  • 50 test strips in a tube
  • Instrument:
  • No
  • No
  • Platform:
  • Semi-quantitative test strips
  • Semi-quantitative test strips
  • Haltbarkeit (Monate):
  • 24 (from production)
  • 24 (from production)
  • Gewicht:
  • 34,1 g
  • 35,5 g
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Messbereich
    Chemische Methode
    Abmessungen
    Tests pro Kit
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Swimming pool test 3 in 1
    0 • 0.5 • 1 • 3 • 5 • 10 - mg/L - Cl₂ ; 0 • 80 • 120 • 180 • 240 - mg/L - CaCO₃ ; 6.4 • 6.8 • 7.2 • 7.6 • 8.4
    Free chlorine/ total chlorine: Colour reaction with azines; Alcalinity: Reaction with an acid and mixture of pH indicators; pH: Colour reaction of a pH indicator
    40×40×120 mm (package)
    50 test(s)
    50
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 26,10 €
    26,10 €
    1 * 50 ST
       26,10 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MANA90752
    Parameter
    All reagents included
    Konformität
    Not CE certified and no hazardous material
    Inhalt
    50 test strips in a tube
    Instrument
    No
    Platform
    Semi-quantitative test strips
    Haltbarkeit (Monate)
    24 (from production)
    Gewicht
    34,1 g
  • Swimming pool test 5 in 1
    0 • 0.5 • 1 • 3 • 5 • 10 - mg/L - Cl₂ ; 0 • 80 • 120 • 180 • 240 - mg/L - CaCO₃ ; 6.4 • 6.8 • 7.5 • 7.6 • 8.4 ; 0 • 1 • 3 • 5 • 10 - mg/L - Cl₂
    Alcalinity: Reaction with an acid and mixture of pH indicators; Free chlorine/ total chlorine: Colour reaction with azines; pH: Colour reaction of a pH indicator; Total hardness: Colour reaction with complex indicator
    40×40×120 mm (package)
    50 test(s)
    1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 32,70 €
    32,70 €
    1 * 1 ST
       32,70 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MANA90759
    Parameter
    All reagents included
    Konformität
    Not CE certified and no hazardous material
    Inhalt
    50 test strips in a tube
    Instrument
    No
    Platform
    Semi-quantitative test strips
    Haltbarkeit (Monate)
    24 (from production)
    Gewicht
    35,5 g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.