ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-13 (from E. coli)
Human Recombinant IL-13 (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant IL-13 (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤5 ng/ml, Bioactivity ≥2,0×10⁵ units/mg
  • Gen-ID:
    P35225
  • Reconstitution instructions:
    Sterile 10 mM HCl at 0.1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    NC30
  • Protein/Peptid-Name:
    IL-13
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    12,6 kDa
  • Sequence:
    MSPGPVPPST ALRELIEELV NITQNQKAPL CNGSMVWSIN LTAGMYCAAL ESLINVSGCS AIEKTQRMLS GFCPHKVSAG QFSSLHVRDT KIEVAQFVKD LLLHLKKLFR EGQFN
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM sodium citrate, pH 3,0
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay