Koffein
Glasflasche für Feststoffe, 1 mg
Artikelnr. FITZ10-C05-M94128
Anbieter: FITZGERALD INDUSTRIES INTL
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
- CAS Nummer:58-08-2
- Formel:C₈H₁₀N₄O₂
- MDL-Nummer:MFCD00005758
- Molekulargewicht:194.19 g/mol
- Merck-Index:13,01636
- Schmelzpunkt:235…239 °C
- Dichte:1,23 g/cm³ (19 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-362-1
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 mg