ContactUsLinkComponent
Human Recombinant NRG1-B (from E. coli)
Human Recombinant NRG1-B (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant NRG1-B (from E. coli)
Certificates
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: Proliferation of MCF-7 cells, ED50 ≤0,3 ng/ml, bioactivity ≥3,3×10˄6 units/mg
  • Gen-ID:
    Q02297-6
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    neuregulin|NGR beta 1|HRG1 beta
  • UniProtKB:
    Q02297-6
  • Protein/Peptid-Name:
    NRG1-beta
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    7,6 kDa
  • Sequence:
    MSHLVKCAEK EKTFCVNGGE CFMVKDLSNP SRYLCKCPNE FTGDRCQNYV MASFYKHLGI EFMEAE
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together