ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant IL-11 (from E. coli)
Zertifikate
undefined
Mouse Recombinant IL-11 (from E. coli)
Spezifikationen
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Mouse
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: B9 cell proliferation, ED50 ≤250 ng/ml, bioactivity ≥4,0×10³ units/mg
  • Gen-ID:
    P47873
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    oprelvekin|AGIF (Adipogenesis Inhibitory Factor)
  • UniProtKB:
    P47873
  • Protein/Peptid-Name:
    IL-11
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    19,3 kDa
  • Sequence:
    MPGPPAGSPR VSSDPRADLD SAVLLTRSLL ADTRQLAAQM RDKFPADGDH SLDSLPTLAM SAGTLGSLQL PGVLTRLRVD LMSYLRHVQW LRRAGGPSLK TLEPELGALQ ARLERLLRRL QLLMSRLALP QAAPDQPVIP LGPPASAWGS IRAAHAILGG LHLTLDWAVR GLLLLKTRL
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay