12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V)
Artikelnr. MOLE16255417-5G
Lieferant: Molekula
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g
- Seq:3173
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:176.21 g/mol
Siedepunkt:254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:16 °C
Dichte:1,11 g/cm³ (20 °C)
EINECS:206-036-5
UN:2810
ADR:6.1,II
CAS-Nummer:294-93-9
Formel:C₈H₁₆O₄
MDL-Nummer:MFCD00005103