ContactUsLinkComponent
Human Recombinant FGF-Acidic (from E. coli)
Human Recombinant FGF-Acidic (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant FGF-Acidic (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity Assay: NR6R-3T3 cell proliferation, ED₅₀ ≤2 ng/ml, Bioactivity ≥5,0×10⁵ units/mg
  • Gen-ID:
    P05230
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    ECGF-beta|Beta-endothelial growth factor|HBGF-1|FGF1
  • Protein/Peptid-Name:
    FGF-Acidic
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    16 kDa
  • Sequence:
    MFNLPPGNYK KPKLLYCSNG GHFLRILPDG TVDGTRDRSD QHIQLQLSAE SVGEVYIKST ETGQYLAMDT DGLLYGSQTP NEECLFLERL EENHYNTYIS KKHAEKNWFV GLKKNGSCKR GPRTHYGQKA ILFLPLPVSS D
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM Sodium phosphate, 150 mM Sodium sulfate, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay