AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
Anbieter:   Merck
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
Anbieter:  Merck
Zertifikate
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Nummer:50-81-7
  • Formel:C₆H₈O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064328
  • Molekulargewicht:176.13 g/mol
  • Merck-Index:13,00837
  • Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:190…192 °C
  • Dichte:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 21,60 €
    21,60 €
    1 * 25 g
       21,60 €
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 37,40 €
    37,40 €
    1 * 100 g
       37,40 €
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 122,00 €
    122,00 €
    1 * 500 g
       122,00 €
  • Glass bottle for solids
    2 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 kg
    1 * 2 kg - 386,00 €
    386,00 €
    1 * 2 kg
       386,00 €