AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
Supplier:   Merck
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
Supplier:  Merck
Certificates
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonyms:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Number:50-81-7
  • Formula:C₆H₈O₆
  • MDL Number:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Merck Index:13,00837
  • Boiling Pt:553 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:190…192 °C
  • Density:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Product Family Options
Product Information
  • Packung
    VE
    Availability
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 50,50 €
    50,50 €
    1 * 50 g
       50,50 €
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 214,00 €
    214,00 €
    1 * 250 g
       214,00 €
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 846,00 €
    846,00 €
    1 * 1 kg
       846,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.