AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure | Avantor
L(+)-Ascorbinsäure
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
L(+)-Ascorbinsäure
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
L(+)-Ascorbinsäure
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Nummer:50-81-7
  • Formel:C₆H₈O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064328
  • Molekulargewicht:176.13 g/mol
  • Merck-Index:13,00837
  • Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:190…192 °C
  • Dichte:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 17,30 €
    17,30 €
    1 * 100 g
       17,30 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 25,50 €
    25,50 €
    1 * 250 g
       25,50 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 83,00 €
    83,00 €
    1 * 1 kg
       83,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource