AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure ACS | Avantor
L(+)-Ascorbinsäure ACS
L(+)-Ascorbinsäure ACS
Zertifikate
L(+)-Ascorbinsäure ACS
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Nummer:50-81-7
  • Formel:C₆H₈O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064328
  • Molekulargewicht:176.13 g/mol
  • Merck-Index:13,00837
  • Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:190…192 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Dokumente
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration Iodimetric:
    ≥99.0 %
  • Residue after ignition:
    ≤0.1 %
  • Specific optical rotation:
    +20.5° to +21.5° (25°C, 589 nm) (c=10, H2O)
  • Iron (Fe):
    ≤10 ppm
  • Heavy metals (ICP-OES):
    ≤20 ppm
Product Family Options
Produktinformationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.