ContactUsLinkComponent
Rat Recombinant IL-3 B (from E. coli)
Zertifikate
undefined
Rat Recombinant IL-3 B (from E. coli)
Spezifikationen
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Rat
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity Assay: NFS-60 cell proliferation, ED₅₀ ≤10 ng/ml, Bioactivity ≥1,0×10⁴ units/mg
  • Gen-ID:
    P04823
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    MCGF|P-cell stimulating factor|HCGF|Multi-CSF
  • Protein/Peptid-Name:
    IL-3 B
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    16,3 kDa
  • Sequence:
    MISDRGSDAH HLLRTLDCRT IALEILVKLP YPQVSGLNNS DDKANLRNST LRRVNLDEFL KSQEEFDSQD TTDIKSKLQK LKCCIPAAAS DSVLPGVYNK DLDDFKKKLR FYVIHLKDLQ PVSVSRPPQP TSSSDNFRPM TVEC
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay