Wolframtrioxid
60 g
Artikelnr. MSPP200008986
Marketsource
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS
Wolframtrioxid
Artikelnr. MSPP200008986
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS
Marketsource
CAS Nummer: 1314-35-8
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Tungsten (VI) oxide
- CAS Nummer:1314-35-8
- Formel:O₃W
- MDL-Nummer:MFCD00011466
- Molekulargewicht:231.84 g/mol
- Merck-Index:12,09947
- Schmelzpunkt:1473 °C
- Dichte:7,16 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 7.16 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:215-231-4
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:60 g