AuftragsverfolgungKontakt
4-Bromindol | Avantor
4-Bromindol
Glass bottle for solids, 1 g
Artikelnr. MOLE65921824-1G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
4-Bromindol
Artikelnr. MOLE65921824-1G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  52488-36-5
4-Bromindol
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  52488-36-5
Preis
73,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Bromo-1H-indole
  • CAS Nummer:52488-36-5
  • Formel:C₈H₆BrN
  • MDL-Nummer:MFCD00671502
  • Molekulargewicht:196.05 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g