Ammoniumdihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
: Merck
:7722-76-1
:
:NH₄H₂PO₄
:MFCD00003396
:13,00547
:190 °C
:1,8 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
:115.03 g/mol
:Raumtemperatur
:231-764-5
Frequently Bought Together
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
Flächendesinfektionsmittel, Bacillol AF
: BODE CHEMIE