AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumnitrat, Sigma-Aldrich® | Avantor
Ammoniumnitrat, Sigma-Aldrich®
Oxidierend
Anbieter:   Merck
Ammoniumnitrat, Sigma-Aldrich®
Anbieter:  Merck
Zertifikate
Ammoniumnitrat, Sigma-Aldrich®
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:6484-52-2
  • Formel:NH₄NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011425
  • Molekulargewicht:80.04 g/mol
  • Merck-Index:13,00538
  • Siedepunkt:230 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:169 °C
  • Dichte:1,73 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:229-347-8
  • ADR:5.1,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • UN:1942
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Kunststoffflasche für Feststoffe
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 84,00 €
    84,00 €
    1 * 500 g
       84,00 €
  • Kunststoffflasche für Feststoffe
    2,5 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 541,00 €
    541,00 €
    1 * 2,5 kg
       541,00 €