AuftragsverfolgungKontakt
Worktop trolley, ESD | Avantor
Worktop trolley, ESD
Worktop trolley, ESD, 750×600×655/1055 mm
Artikelnr. SOVEC70135001
Anbieter:   TRESTON
Worktop trolley, ESD
Artikelnr. SOVEC70135001
Anbieter:  TRESTON
Worktop trolley, ESD
Worktop trolley, ESD, 750×600×655/1055 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Worktop trolley for workspace with ESD-protection.
  • Height adjustable from 655 to 1055 mm
  • Four swivel wheels (Ø 100), two with brakes
Worktop and bottom shelf laminated ESD surface with beech edges.
Bestellinformation: Also available as non-ESD.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Worktop trolley, ESD
  • B×T×H:
    750×600×655/1055 mm