AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solution, pH 12,454 | Avantor
Buffer solution, pH 12,454
Buffer solution, 12,454, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 250 mL
Artikelnr. APPC277089.1209
Anbieter:   PanReac AppliChem
Buffer solution, pH 12,454
Artikelnr. APPC277089.1209
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  
Buffer solution, pH 12,454
Buffer solution, pH 12,454
Buffer solution, 12,454, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
30,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
These buffer solutions are useful for the calibration of high precision laboratory pH meters.
  • pH (30 °C): 12,289 ±0,01
  • pH (25 °C): 12,454 ±0,01
  • pH (20 °C): 12,627 ±0,01
  • pH (10 °C): 12,810 ±0,01
 : Standardised, according to DIN19266.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    250 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer solution
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    12,454
Spezifikationen