Siliciumdioxid, Sigma-Aldrich®
SIAL85356-100G
: Merck
:
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g
- Seq:3401
:
:60.08 g/mol
:14,08493
:2230 °C (1013 hPa)
:1719 °C
:2.2 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:231-545-4
:7631-86-9
:SiO₂
:MFCD00011232