Siliciumdioxid, Sigma-Aldrich®
SIAL634867-5EA
: Merck
:
- VE:5
- Seq:0005
:
:60.08 g/mol
:14,08493
:2230 °C (1013 hPa)
:1719 °C
:2.2 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:Raumtemperatur
:231-545-4
:7631-86-9
:SiO₂
:MFCD00011232