ContactUsLinkComponent
Siliciumdioxid, Sigma-Aldrich®
  SIAL634867-5EA
 :  Merck
 :  
Siliciumdioxid, Sigma-Aldrich®
  SIAL634867-5EA
 :  Merck
 :  
  • VE:
    5
  • Seq:
    0005
 :
 :60.08 g/mol
 :14,08493
 :2230 °C (1013 hPa)
 :1719 °C
 :2.2 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :Raumtemperatur
 :231-545-4
 :7631-86-9
 :SiO₂
 :MFCD00011232