Siliciumdioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-Nummer:MFCD00011232
:60.08 g/mol
Merck-Index:14,08493
Siedepunkt:2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:1719 °C
Dichte:2.2 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-545-4
Frequently Bought Together