Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Strontiumchlorid | Avantor

Strontiumchlorid

Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. ROTH4473.1
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Strontiumchlorid
Artikelnr. ROTH4473.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  10476-85-4
Strontiumchlorid

Glass bottle for solids, 100 g

CAS Nummer:  10476-85-4
Preis
29,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:10476-85-4
  • Formel:Cl₂Sr
  • MDL-Nummer:MFCD00011249
  • Molekulargewicht:158.53 g/mol
  • Merck-Index:12,09000
  • Siedepunkt:1250 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:868 °C
  • Dichte:1,96 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,96 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:233-971-6
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.