AuftragsverfolgungKontakt
Xanthydrol ≥98%
Zertifikate
Xanthydrol ≥98%
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 90-46-0 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 10395 MDL No.: MFCD00005057
Synonyme:  9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol
  • CAS Nummer:90-46-0
  • Formel:C₁₃H₁₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005057
  • Molekulargewicht:198.22 g/mol
  • Siedepunkt:338 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:122…126 °C
  • EINECS:201-996-1
Product Family Options
Produktinformationen