AuftragsverfolgungKontakt
2,7-Dinitro-9-fluorenon | Avantor
2,7-Dinitro-9-fluorenon
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. MOLEM12944437
Marketsource
Anbieter:   Molekula
2,7-Dinitro-9-fluorenon
Artikelnr. MOLEM12944437
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  31551-45-8
2,7-Dinitro-9-fluorenon
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  31551-45-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:31551-45-8
  • Formel:C₁₃H₆N₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00001153
  • Molekulargewicht:270.2 g/mol
  • Schmelzpunkt:296 °C
  • EINECS:250-695-1
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.