AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan für die HPLC
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Cyclohexan für die HPLC
Zertifikate
Cyclohexan für die HPLC
Cyclohexan für die HPLC
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:7 °C
  • Dichte:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Product Family Options
Produktinformationen