Bromphenolblau
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. ROTHT116.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- CAS Nummer:115-39-9
- Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005875
- Molekulargewicht:669.97 g/mol
- Merck-Index:13,01429
- Schmelzpunkt:273 °C
- Dichte:1 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-086-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g
- Cat. No.:ROTHT116.1