AuftragsverfolgungKontakt
Bromthymolblau | Avantor
Bromthymolblau
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. ROTHT117.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Bromthymolblau
Artikelnr. ROTHT117.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  76-59-5
Bromthymolblau
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  76-59-5
Preis
31,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Nummer:76-59-5
  • Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00005872
  • Molekulargewicht:624.39 g/mol
  • Merck-Index:13,01430
  • Schmelzpunkt:204…202 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-971-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g
  • Cat. No.:
    ROTHT117.1