AuftragsverfolgungKontakt
Bromthymolblau | Avantor
Bromthymolblau
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. MOLE35458451-25G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Bromthymolblau
Artikelnr. MOLE35458451-25G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  76-59-5
Bromthymolblau
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  76-59-5
Preis
190,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Nummer:76-59-5
  • Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00005872
  • Molekulargewicht:624.39 g/mol
  • Merck-Index:13,01430
  • Schmelzpunkt:204…202 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-971-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.