N,N-Dimethyl-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIAL41700-1L
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:135.21 g/mol
Siedepunkt:211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:–15 °C
Dichte:0,9 g/cm³ (20 °C)
Blitzpunkt:76 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:202-805-4
UN:1708
ADR:6.1,II
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
:GHS06
:GHS08
CAS-Nummer:99-97-8
Formel:C₉H₁₃N
MDL-Nummer:MFCD00008316