AuftragsverfolgungKontakt
ω-Brom-4-fluoracetophenon | Avantor
ω-Brom-4-fluoracetophenon
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. MOLE17125731-25G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
ω-Brom-4-fluoracetophenon
Artikelnr. MOLE17125731-25G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  403-29-2
ω-Brom-4-fluoracetophenon
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  403-29-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
  • CAS Nummer:403-29-2
  • Formel:C₈H₆BrFO
  • MDL-Nummer:MFCD00040830
  • Molekulargewicht:217.04 g/mol
  • Siedepunkt:82 °C (0,4 mmHg)
  • Schmelzpunkt:49 °C
  • EINECS:206-955-1
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.