Benzol
Glass bottle for solids, 1 g
Artikelnr. ROTH4898.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Cyclohexatriene
- CAS Nummer:71-43-2
- Formel:C₆H₆
- MDL-Nummer:MFCD00003009
- Molekulargewicht:78.11 g/mol
- Merck-Index:13,01066
- Siedepunkt:80,1 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:5,5 °C
- Dichte:0,878 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:–11 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-753-7
- UN:1114
- ADR:3,II
- REACH:01-2119447106-44
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g