AuftragsverfolgungKontakt
Pyrogallol | Avantor
Pyrogallol
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. ROTH3963.1
Gesundheit
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Pyrogallol
Artikelnr. ROTH3963.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  87-66-1
Pyrogallol
Pyrogallol
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  87-66-1
Preis
63,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
  • CAS Nummer:87-66-1
  • Formel:C₆H₆O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00002192
  • Molekulargewicht:126.11 g/mol
  • Merck-Index:13,08090
  • Siedepunkt:309 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:130…132 °C
  • Dichte:1,453 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-762-9
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Spezifikationen