AuftragsverfolgungKontakt
Diethylphthalat
Glass bottle for solids, 100 mg
Artikelnr. PROOMM0006.28
Diethylphthalat
Artikelnr. PROOMM0006.28
CAS Nummer:  84-66-2
Diethylphthalat
Diethylphthalat
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS Nummer:  84-66-2
Preis
615,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  Phthalic acid diethyl ester
  • CAS Nummer:84-66-2
  • Formel:C₁₂H₁₄O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00009111
  • Molekulargewicht:222.24 g/mol
  • Merck-Index:12,07527
  • Siedepunkt:298 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–3 °C
  • Dichte:1,12 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:156 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-550-6
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 mg