AuftragsverfolgungKontakt
Diethylphthalat ≥98%, TECHNICAL
Metalltrommel, 25 L
Anbieter:   VWR Chemicals
Diethylphthalat ≥98%, TECHNICAL
Artikelnr. 23995.467
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  84-66-2
Diethylphthalat ≥98%, TECHNICAL
Diethylphthalat ≥98%, TECHNICAL
Metalltrommel, 25 L
CAS Nummer:  84-66-2
Preis
1 340,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Phthalic acid diethyl ester
  • CAS Nummer:84-66-2
  • Formel:C₁₂H₁₄O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00009111
  • Molekulargewicht:222.24 g/mol
  • Merck-Index:12,07527
  • Siedepunkt:298 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–3 °C
  • Dichte:1,12 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:156 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-550-6
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    Min. 98 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Metalltrommel
  • VE:
    25 L
Spezifikationen